Learn More
DWK Life Sciences Schnappdeckel für Wheaton E-Z™ Fläschchen
Anwenderfreundliche Schnappverschlüsse
Marke: DWK Life Sciences 242776-04
558.54 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23261" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.47630kg
Beschreibung
- Verschlusstyp: Schnappverschluss
- Material: Polyethylen
- Größe: 11mm (0,433 Zoll)
Spezifikation
PTFE/Silikon | |
Polyethylen | |
11 mm |
Rot | |
1000/Packung |