Learn More
DWK Life Sciences Schnappdeckel für Wheaton E-Z™ Fläschchen
Anwenderfreundliche Schnappverschlüsse
Marke: DWK Life Sciences 242775
Additional Details : Gewicht : 0.47630kg
Beschreibung
- Verschlusstyp: Schnappverschluss
- Material: Polyethylen
- Größe: 11 mm (0.433 in.)
Spezifikation
PTFE/Silikon mit Schlitz | |
Polyethylen | |
1.000/Packung |
Durchsichtig | |
Ja | |
11 mm |