Learn More
DWK Life Sciences Shorty Vials™ Probenfläschchen aus Glas in Lab File™ ohne Verschlusskappen
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
2 ml
4 ml
6 ml
Außendurchmesser (metrisch):
15 mm
19 mm
Packungsgröße:
200 Stück
Beschreibung
Sie werden in praktischen unterteilten Tabletts in Laborordnern geliefert
Für eine Vielzahl von Anwendungen, die von der Probenaufbewahrung bis zum Gefriertrocknen reichen.
- Klare Fläschchen aus Borosilikatglas
- Für eine einheitliche Seitenwand- und Bodendicke aus Glasschläuchen hergestellt
- Shorty Vials besitzen ein geringeres Profil für gute Stabilität und weniger Totvolumen
- Kappen getrennt lieferbar
- Fläschchen und Kappen sind autoklavierbar
- Ausgewählte Produkte sind mit M-T Vial File™ — Tabletts aus Polystyrol mit Partitionen kompatibel, die eine einfach Möglichkeit bieten, leere Fläschchen aufzubewahren oder Proben zu inventarisieren
Durchsichtige Fläschchen
- Bestehend aus Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen mit hervorragender chemischer Beständigkeit
- Erfüllt Anforderungen nach USP Typ I und ASTM E 438 Typ I, Klasse B
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Durchsichtig |
| Außendurchmesser (metrisch) | 15 mm |
| Material | Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen |
| Volumen (metrisch) | 2 ml |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Probenaufbewahrung bis Gefriertrocknungen |
| Gewindetyp | Schraube |
| Volumen (angloamerikanisch) | 0.5 dr. |
| Produktlinie | Wheaton |
| Gesamtvolumen (metrisch) | 2 mL |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Mehr anzeigen |