Learn More
DWK Life Sciences Shorty Vials™ Probenfläschchen aus Glas in Lab File™ ohne Verschlusskappen
Artikelnummer. 10282381 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
2 ml
4 ml
6 ml
Außendurchmesser (metrisch):
15 mm
19 mm
Packungsgröße:
200 Stück
Artikelnummer. 10282381
Marke: DWK Life Sciences 224823
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Lieferung in praktischen Tabletts mit Lab File Unterteilung
Sie werden in praktischen unterteilten Tabletts in Laborordnern geliefert
Für eine Vielzahl von Anwendungen, die von der Probenaufbewahrung bis zum Gefriertrocknen reichen.
  • Klare Fläschchen aus Borosilikatglas
  • Für eine einheitliche Seitenwand- und Bodendicke aus Glasschläuchen hergestellt
  • Shorty Vials besitzen ein geringeres Profil für gute Stabilität und weniger Totvolumen
  • Kappen getrennt lieferbar
  • Fläschchen und Kappen sind autoklavierbar
  • Ausgewählte Produkte sind mit M-T Vial File™ — Tabletts aus Polystyrol mit Partitionen kompatibel, die eine einfach Möglichkeit bieten, leere Fläschchen aufzubewahren oder Proben zu inventarisieren
Durchsichtige Fläschchen
  • Bestehend aus Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen mit hervorragender chemischer Beständigkeit
  • Erfüllt Anforderungen nach USP Typ I und ASTM E 438 Typ I, Klasse B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) 19 mm
Material Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen
Volumen (metrisch) 6 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Probenaufbewahrung bis Gefriertrocknungen
Gewindetyp Schraube
Volumen (angloamerikanisch) 1.6 dr.
Autoklavierbar Autoklavierbar
Verschlusstyp Schraubverschluss
Höhe (metrisch) 40 mm
Zertifizierung/Konformität ASTM E438, USP Typ I, Typ I, Klasse A