Learn More
DWK Life Sciences Serumflaschen und -fläschchen
Artikelnummer. p-45371 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
30 ml
50 ml
60 ml
100 ml
125 ml
Farbe:
Bernsteinfarben
Durchsichtig
Packungsgröße:
144 Stück
288 Stück
Artikelnummer. 11591165
Marke: DWK Life Sciences W223712
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Flaschen bestechen durch ihre außergewöhnliche Wandstärke sowie überragende Wärme- und Chemikalientoleranzen
Diese Flaschen verfügen über eine außergewöhnliche Wandstärke und eine hervorragende Beständigkeit gegen Wärme und Chemikalien
Ideal für die Lang- und Kurzzeitaufbewahrung von Proben und Behältern mit Impfstoffen/injizierbaren Medikamenten.
  • Durchsichtiges Borosilikatglas entspricht den Anforderungen gemäß USP Typ 1
  • Braunes Borosilikatglas entspricht den Anforderungen gemäß USP Typ 1
  • In Schrumpffolie partitionierte Module verringern die Bruchgefahr
Compliance
Erfüllen die Anforderungen der Klasse A der United States Pharmacopeia für Glas des Typs I.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 0,1 oz., 2 ml
Kapazität (metrisch) 2 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 0,1 oz.
Farbe Durchsichtig
Durchmesser (angloamerikanisch) 0,61 in.
Material Borosilikatglas
Höhe (metrisch) 36 mm
Höhe (angloamerikanisch) 1,41 in.
Durchmesser (metrisch) 15,6 mm