Learn More
DWK Life Sciences Serumflaschen und -fläschchen
Artikelnummer. 10632973 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
30 ml
50 ml
60 ml
100 ml
125 ml
Farbe:
Bernsteinfarben
Durchsichtig
Packungsgröße:
144 Stück
288 Stück
Artikelnummer. 10632973
Marke: DWK Life Sciences 223743
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Flaschen bestechen durch ihre außergewöhnliche Wandstärke sowie überragende Wärme- und Chemikalientoleranzen
Diese Flaschen verfügen über eine außergewöhnliche Wandstärke und eine hervorragende Beständigkeit gegen Wärme und Chemikalien
Ideal für die Lang- und Kurzzeitaufbewahrung von Proben und Behältern mit Impfstoffen/injizierbaren Medikamenten.
  • Durchsichtiges Borosilikatglas entspricht den Anforderungen gemäß USP Typ 1
  • Braunes Borosilikatglas entspricht den Anforderungen gemäß USP Typ 1
  • In Schrumpffolie partitionierte Module verringern die Bruchgefahr
Compliance
Erfüllen die Anforderungen der Klasse A der United States Pharmacopeia für Glas des Typs I.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 30 ml (1.01 oz.)
Kapazität (metrisch) 30 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 1,01 oz.
Farbe Durchsichtig
Durchmesser (angloamerikanisch) 1,45 in.
Material Borosilikatglas
Höhe (metrisch) 63 mm
Höhe (angloamerikanisch) 2,48 Zoll
Durchmesser (metrisch) 37 mm