Learn More
DWK Life Sciences Serumflaschen und -fläschchen
255.55 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23261" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23261" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Fassungsvermögen:
0,1 oz., 2 ml
0,7 oz., 20 ml
0.7 oz., 20mL
1,7 oz., 50 ml
100 ml (3.38 oz.)
10 ml
125 ml (4.23 oz.)
2,03 oz., 60 ml
30 ml (1.01 oz.)
5 ml
Farbe:
Bernsteinfarbig
Durchsichtig
Höhe (angloamerikanisch):
1,41 in.
1,85 in.
2,12 in.
2,28 in.
2,44 in.
2,48 in.
2,87 in.
3,58 in.
3,74 in.
4,21 in.
Beschreibung
Diese Flaschen verfügen über eine außergewöhnliche Wandstärke und eine hervorragende Beständigkeit gegen Wärme und Chemikalien
Ideal für die Lang- und Kurzzeitaufbewahrung von Proben und Behältern mit Impfstoffen/injizierbaren Medikamenten.
- Durchsichtiges Borosilikatglas entspricht den Anforderungen gemäß USP Typ 1
- Braunes Borosilikatglas entspricht den Anforderungen gemäß USP Typ 1
- In Schrumpffolie partitionierte Module verringern die Bruchgefahr
Compliance
Erfüllen die Anforderungen der Klasse A der United States Pharmacopeia für Glas des Typs I.
Spezifikation
Fassungsvermögen | 5 ml |
Durchmesser (metrisch) | 23 mm |
Höhe (angloamerikanisch) | 1,85 in. |
Höhe (metrisch) | 47 mm |
Kapazität (metrisch) | 5 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 0,17 oz. |
Farbe | Durchsichtig |
Durchmesser (angloamerikanisch) | 0,9 in. |
Material | Borosilikatglas |