Learn More
DWK Life Sciences Serumflaschen und -fläschchen
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
30 ml
50 ml
60 ml
100 ml
125 ml
Farbe:
Bernsteinfarben
Durchsichtig
Packungsgröße:
144 Stück
288 Stück
Beschreibung
Diese Flaschen verfügen über eine außergewöhnliche Wandstärke und eine hervorragende Beständigkeit gegen Wärme und Chemikalien
Ideal für die Lang- und Kurzzeitaufbewahrung von Proben und Behältern mit Impfstoffen/injizierbaren Medikamenten.
- Durchsichtiges Borosilikatglas entspricht den Anforderungen gemäß USP Typ 1
- Braunes Borosilikatglas entspricht den Anforderungen gemäß USP Typ 1
- In Schrumpffolie partitionierte Module verringern die Bruchgefahr
Compliance
Erfüllen die Anforderungen der Klasse A der United States Pharmacopeia für Glas des Typs I.
Spezifikation
Spezifikation
| Fassungsvermögen | 5 ml |
| Kapazität (metrisch) | 5 ml |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 0,17 oz. |
| Farbe | Bernsteinfarben |
| Material | Borosilikatglas |
| Höhe (metrisch) | 47 mm |
| Höhe (angloamerikanisch) | 1,85 in. |
| Durchmesser (metrisch) | 23 mm |