Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Culture C-Tubes With Caps
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
14 ml
27 ml
Länge (metrisch):
125 mm
150 mm
Durchmesser (metrisch):
16 mm
20 mm
Gewindegröße:
15-415
18-415
Packungsgröße:
144 Stück
Beschreibung
- Autoklavierbar und wiederverwendbar
- Runder Boden mit Schraubverschluss
- Hergestellt aus Borosilikatglas in Erfüllung der Anforderungen nach USP Typ I und ASTM E 438 Typ I, Klasse B
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ASTM Typ I, Klasse B, USP Typ I |
| Farbe | Weiß |
| Kapazität (metrisch) | 14 ml |
| Länge (metrisch) | 125 mm |
| Material | Borosilikatglas |
| Einwegprodukt | Nein |
| Zur Verwendung mit | Für suspensive oder adhäsive Zellkultur |
| Enthält | Kappe |
| Auskleidungsmaterial | Styrol-Butadien-Gummi |
| Gewindegröße | 15-415 |
| Mehr anzeigen |