Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Transparente Enghalsflaschen mit geschliffenen Glasstopfen
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 mL
Packungsgröße:
6 Stück
Beschreibung
- Achteckig
- Borosilikatglas
- 53 mm Durchmesser, 115 mm Höhe
- 14/23 Stopfengröße
- 100 ml
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 100 mL |
| Farbe | Durchsichtig |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 2 Zoll |
| Material | Borosilikatglas |
| Höhe (metrisch) | 115 mm |
| Produkttyp | Enghalsflasche mit Stopfen |
| Höhe (angloamerikanisch) | 4,5 in. |
| Verschlussmaterial | Glas |
| Verschlussgröße | 14/23 mm |
| Durchmesser (metrisch) | 53 mm |
| Mehr anzeigen |