Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 47 mm 100 ml Glastrichter
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 100 mL |
| Material | Borosilikatglas |
| Zertifizierung/Konformität | USP Typ I, ASTM E438 Typ I, Klasse A |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Aufnahme von Flüssigkeit bis 1000 ml für die Analyse von partikulären oder mikrobiologischen Verunreinigungen konzipiert |
| Durchmesser (metrisch) Scheibe | 47mm |
| Porosität | Grob |
| Porengröße | 40 bis 60 μm |
| Produkttyp | Trichter |