Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Komfortpaket mit 12 x 32 mm LVI Braunglasfläschchen mit Bördelrand und Markierungsfeld
LVI™ Fläschchen mit eingelassenem 300 μl-Glaseinsatz mit begrenztem Volumen, um eine Beschädigung der Nadel zu vermeiden. Aus Borosilikatglas Typ I mit Beschriftungsfeld aus weißer Keramik.
Marke: DWK Life Sciences W225225-01
308.27 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23261" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.45360kg
Beschreibung
- Fläschchen aus Borosilikatglas mit 300 μl-Glaseinsatz mit begrenztem Volumen
- Der Einsatz ist am Fläschchen fixiert, um eine Beschädigung der Nadel zu verhindern
- Obere Bördeldichtung
- Beschriftungsfeld auf allen Fläschchen
Spezifikation
Naturfarben | |
12 mm | |
Nein | |
PTFE, Gummi | |
Aluminium | |
32 mm |
Bernsteinfarben | |
Borosilikatglas | |
300,0 mL | |
0,1 dr. | |
Bördelverschluss |