Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ E-Z-Vials mit großer Öffnung, 12 x 32 mm, und 11 mm-Schnappverschlüsse
Alle ansehen Wheaton Science Products ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Farbe | Naturfarben |
| Material | Polyethylen |
| Verschlusstyp | Schnappverschluss |
| Menge | 1000 Karton |
| Verschlussgröße | 11 mm |