Learn More
DWK Life Sciences Probenflaschen
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
4 ml
12 ml
24 ml
Packungsgröße:
144 Stück
Beschreibung
- Verpackt in Wellpappschalen mit Trennwänden
- Vormontierte Schnappdeckel aus Polyethylen niedriger Dichte
- In einer großen Auswahl an Kapazitäten und Kappengrößen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Fassungsvermögen | 0,1 oz., 4 ml |
| Kapazität (metrisch) | 4 ml |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 0.1 oz. |
| Farbe | Transparent |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 0.9 Zoll |
| Material | Glas |
| Verschlussfarbe | Naturfarben |
| Höhe (metrisch) | 27 mm |
| Höhe (angloamerikanisch) | 1 in. |
| Verschlussmaterial | LDPE |
| Mehr anzeigen |