Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Braune Enghalsflaschen mit Sicherheitsbeschichtung und schwarzen Phenolharzkappen mit LDPE-Einlage
Alle ansehen Wheaton Science Products ProdukteBeschreibung
- Hergestellt aus Kalknatronglas, das den Anforderungen von ISP Typ III entspricht
- Die 4 l-Flasche wird mit einem Kannengriff geliefert
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 500 mL |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 16 oz. |
| Beschichtung | Plastisol |
| Farbe | Bernstein |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 2,9 in. |
| Material | Kalknatronglas |
| Verschlussfarbe | Schwarz |
| Zertifizierung/Konformität | USP-Typ III |
| Closure Included | Ja |
| Höhe (metrisch) | 170 mm |
| Mehr anzeigen |