Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Transparente Enghalsflaschen mit Sicherheitsbeschichtung und schwarzen Phenolharzkappen mit PE-Konus-LPDE-Einlage
Artikelnummer. 12462551 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 mL
Artikelnummer. 12462551
Marke: DWK Life Sciences 220755
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Flaschen mit Sicherheitsbeschichtung und Kappen mit PE-Konus-LPDE-Einlage
Mit Sicherheitsbeschichtung aus Plastisol
  • Hergestellt aus transparentem Kalknatronglas gemäß USP-Typ III
  • Die Größe 4 l verfügt über einen Kannengriff
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500 mL
Kapazität (angloamerikanisch) 16 oz.
Beschichtung Plastisol
Farbe Durchsichtig
Durchmesser (angloamerikanisch) 2,9 in.
Material Kalknatronglas
Verschlussfarbe Schwarz
Zertifizierung/Konformität USP-Typ III
Closure Included Ja
Höhe (metrisch) 170 mm
Höhe (angloamerikanisch) 6,7 Zoll
Verschlussauskleidung Polyethylen-Konus/LDPE
Verschlussmaterial Phenolharz
Verschlussgröße 28-400 mm, Stücke
Durchmesser (metrisch) 76 mm
Verschlusstyp Schraubkappe