Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Braune Enghalsflaschen mit Sicherheitsbeschichtung und schwarzen Phenolharzkappen mit PE-Konus-LPDE-Einlage
Schaffen Sie eine sichere Arbeitsumgebung mit Wheaton Flaschen mit Sicherheitsbeschichtung Wenn eine Flasche versehentlich zerbricht, hält die PVC-basierte Plastisolbeschichtung auf der Außenseite der Flasche den Inhalt so lange fest, bis er ordnungsgemäß entsorgt werden kann.
Marke:  DWK Life Sciences 220955
266.82 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12402571
  • 327.00 CHF / 24 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 05-01-2026
Beschreibung
  • Ideal für Labor- oder Feldanwendungen, die rutschfeste Beschichtung der Flaschen sorgt für mehr Komfort und Stabilität bei der Handhabung bei Nässe oder Trockenheit
  • Die Flaschen sind aus Kalknatronglas hergestellt, das den Anforderungen von USP Typ III entspricht.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
500 mL
Plastisol
2,9 in.
Schwarz
Ja
Sicherheitsbeschichtete Flasche
Polyethylen-Konus/LDPE
28-400 mm, Stücke
Schraubkappe
16 oz.
Bernsteinfarben
Kalknatronglas
USP-Typ III
170 mm
6,7 Zoll
Phenolharz
76 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Wheaton™ Braune Enghalsflaschen mit Sicherheitsbeschichtung und schwarzen Phenolharzkappen mit PE-Konus-LPDE-Einlage > bernsteinfarbig; Inhalt: 16 oz.