Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Transparente Enghalsflaschen mit Sicherheitsbeschichtung und schwarzen Phenolharzkappen mit Aluminiumfolie-Einlage
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1000 mL
Packungsgröße:
12 Stück
Beschreibung
- Plastisolbeschichtetes Kalknatronglas
- Die Beschichtung ist inert und sehr widerstandsfähig gegen starke Säuren, Laugen und die meisten Lösungsmittel
- Die Beschichtung verringert das Risiko von Verletzungen oder Kontaminationen
- Schwarze, foliengefütterte Kappen im Lieferumfang enthalten
- Nicht autoklavierbar
Compliance
Unterstützung bei der Einhaltung der OSHA-Anforderungen für die sichere Handhabung und Entsorgung von toxischen oder schädlichen Substanzen.
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 1000 mL |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 32 oz. |
| Beschichtung | Plastisol |
| Farbe | Durchsichtig |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 3,7 in. |
| Material | Plastisolbeschichtetes Kalknatronglas |
| Verschlussfarbe | Schwarz |
| Zertifizierung/Konformität | USP-Typ III |
| Closure Included | Ja |
| Höhe (metrisch) | 210 mm |
| Mehr anzeigen |