Learn More
DWK Life Sciences Redi-Cap™ Phenol-Schraubverschluss für Redi-Pak™ Behälter
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Halsausführung:
15-425
20-400
22-400
24-400
28-400
33-400
Packungsgröße:
144 Stück
Beschreibung
- Poly-Seal Einlagen bestehen aus Polyethylen niedriger Dichte
- Phenolharz
- Schraubverschluss
- Farbe: Schwarz
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Schwarz |
| Material | Phenolharz |
| Anzahl pro Karton | 144 Kartons |
| Halsausführung | 15-425 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Redi-pak™ Behälter |
| Verschlussauskleidung | Polyseal |