Learn More
DWK Life Sciences Redi-Cap™ Phenol-Schraubverschluss für Redi-Pak™ Behälter
Artikelnummer. 10123793 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Halsausführung:
15-425
20-400
22-400
24-400
28-400
33-400
Packungsgröße:
144 Stück
Product Code. 10123793
missing translation for 'mfr': DWK Life Sciences 239253
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Die einzigartige Konstruktion mit Konuseinlage gewährleistet eine überlegene Drehmomentstabilität und ausgezeichnete Dichtungseigenschaften
  • Poly-Seal Einlagen bestehen aus Polyethylen niedriger Dichte
  • Phenolharz
  • Schraubverschluss
  • Farbe: Schwarz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Farbe Schwarz
Material Phenolharz
Anzahl pro Karton 144 Kartons
Halsausführung 20-400
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Zur Verwendung mit (Geräte) Redi-pak™ Behälter
Verschlussauskleidung Polyseal