Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ PP-Dispensierdüse
Artikelnummer. 12481531 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
2 und 3 mm
6 mm
8 mm
Packungsgröße:
6 Stück
Artikelnummer. 12481531
Marke: DWK Life Sciences 374324
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Polypropylen-Düse und Glas-Senkkörper – Düse wird zum Abfüllen von Flüssigkeiten an den Pumpenschlauch angeschlossen
  • Der Glas-Senkkörper dient zum Sichern von Schläuchen beim Herausziehen aus einem Behälter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 2 und 3 mm
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit Wheaton Peristaltikpumpen, Spenderpumpen und Schläuche
Produkttyp Abgabedüse