Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Potter-Elvehjem Gewebeschleifer
Artikelnummer. 11501315 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
0,06 oz., 2 ml
0,16 oz., 5 ml
0,33 oz., 10 ml
0,5 oz., 15 ml
1,01 oz., 30 ml
55 ml (1.85 oz.)
Material:
Borosilikatglas
Kunststoffbeschichtetes Glas
Länge (metrisch):
203 mm
219mm
219 mm
266 mm
Packungsgröße:
2 Stück
Artikelnummer. 11501315
Marke: DWK Life Sciences 358011
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Gewebeschleifer sind mit oder ohne Sicherheitsbeschichtung aus Kunststoff erhältlich
  • Hergestellt aus Wheaton™ Borosilikatglas 33 mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen
  • Austauschbare Teile
  • Die Stange aus Edelstahl kann in einen elektrischen Überkopfrührer eingesetzt werden
  • Der Boden des Stößels aus PTFE entspricht genau dem Boden des Röhrchens. Die Stößelhöhe beträgt ca. 0.1 bis 0.15 mm
  • Die durchsichtige Kunststoffbeschichtung der Safe-Grind™ Gewebeschleifer schützt den Mörser vor Kratzern, verbessert die Grifffestigkeit und hält das Homogenat im Falle eines Bruchs des Röhrchens
  • Autoklavierbar
Bestellinformation
Achsendurchmesser: 1/4 Zoll (6 mm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Abstand (angloamerikanisch) 0,004 bis 0,006 in.
Abstand (metrisch) 0,1 bis 0,15mm
Autoklavierbar Ja
Durchmesser (angloamerikanisch) Welle 0,25 in
Durchmesser (metrisch) Welle 6.3 mm
Kapazität (angloamerikanisch) 1,01 oz.
Kapazität (metrisch) 30 ml
Material Kunststoffbeschichtetes Glas
Produkttyp Gewebemühle
Zur Verwendung mit (Anwendung) Vorbereitung von Gewebehomogenaten
Länge (angloamerikanisch) 10,4 in.
Enthält Kunststoffbeschichtung
Länge (metrisch) 266 mm
Länge (angloamerikanisch) Röhrchen 4.6 in.
Länge (metrisch) Schlauch 118 mm
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Schlauch 0.94 Zoll
Äußerer Rohrdurchmesser (metrisch) 24 mm
Fassungsvermögen 1,01 oz., 30 ml
Stößelmaterial PTFE