Learn More
DWK Life Sciences Potter-Elvehjem Gewebeschleifer
Die Gewebeschleifer sind mit oder ohne Sicherheitsbeschichtung aus Kunststoff erhältlich
Marke:  DWK Life Sciences 358049
421.80 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23261" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.36290kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11377793
  • 444.00 CHF / 2 Stück
Verfügbar ab: 05-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die Gewebeschleifer sind mit oder ohne Sicherheitsbeschichtung aus Kunststoff erhältlich
  • Hergestellt aus Wheaton™ Borosilikatglas 33 mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen
  • Austauschbare Teile
  • Die Stange aus Edelstahl kann in einen elektrischen Überkopfrührer eingesetzt werden
  • Der Boden des Stößels aus PTFE entspricht genau dem Boden des Röhrchens. Die Stößelhöhe beträgt ca. 0.1 bis 0.15 mm
  • Die durchsichtige Kunststoffbeschichtung der Safe-Grind™ Gewebeschleifer schützt den Mörser vor Kratzern, verbessert die Grifffestigkeit und hält das Homogenat im Falle eines Bruchs des Röhrchens
  • Autoklavierbar
Bestellinformation
Achsendurchmesser: 1/4 Zoll (6 mm)
Spezifikation
Spezifikation
0.004 bis 0.006 in.
Ja
6.3 mm
30 ml
Gewebemühle
10.4 in.
4.6 in.
0.94 Zoll
30 ml (1.01 oz.)
0.1 bis 0.15 mm
0.25 in.
1.01 oz.
Borosilikatglas
Vorbereitung von Gewebehomogenaten
266 mm
118 mm
24 mm
PTFE