Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Polypropylen-Kappen für Wheaton Tropfflaschen – Rot
Schraubverschluss aus strahlungsbeständigem Polypropylen
34.50 CHF - 404.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Rot |
---|---|
Material | Polypropylen |
Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Halsausführung | Anzahl pro Karton | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Halsausführung | Anzahl pro Karton | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12446151
|
DWK Life Sciences
W242532-A |
Tropfflasche | 13-425 | 1.000/Karton |
383.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 24-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
12446131
|
DWK Life Sciences
W242522-A |
Tropfflasche | 20-410 | 1.000/Karton |
404.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 24-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
12436111
|
DWK Life Sciences
W242512-A |
Tropfflasche | 15-415 | 1.000/Karton |
390.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 24-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10052432
|
DWK Life Sciences
W242502-A |
Tropfflasche aus Kunststoff | 8-425 | 1000 Kartons |
315.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 24-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10283673
|
DWK Life Sciences
242502 |
Tropfflasche aus Kunststoff | 8-425 | 100 Kartons |
34.50 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 24-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10689293
|
DWK Life Sciences
242512 |
Tropfflasche aus Kunststoff | 15-415 | 100 Kartons |
36.70 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 24-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11744189
|
DWK Life Sciences
242522 |
Tropfflasche aus Kunststoff | 20-410 | 100 Kartons |
45.40 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 13-02-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10189102
|
DWK Life Sciences
242532 |
Tropfflasche aus Kunststoff | 13-425 | 100 Kartons |
39.85 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
- Verpackt Packungen mit 100 oder 1000 Stück
Spezifikation
Rot | |
Polypropylen | |
ISO 9001 |