Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Polypropylen-Verschlusskappen für Wheaton Tropfflaschen – Grün
Schraubverschluss aus strahlungsbeständigem Polypropylen
43.40 CHF - 404.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Grün |
---|---|
Material | Polypropylen |
Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
Produkttyp | Kappe aus Polypropylen |
Produktcode | Marke | Halsausführung | Anzahl pro Karton | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Halsausführung | Anzahl pro Karton | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12426161
|
DWK Life Sciences
W242536-A |
13-425 | 1.000/Packung |
383.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 08-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12426141
|
DWK Life Sciences
W242526-A |
20-410 | 1.000/Packung |
404.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 08-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12416121
|
DWK Life Sciences
W242516-A |
15-415 | 1.000/Packung |
390.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 08-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11531245
|
DWK Life Sciences
242506 |
8-425 | 100/Karton |
43.40 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12438832
|
DWK Life Sciences
242516 |
15-415 | 100/Karton |
132.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 08-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12428842
|
DWK Life Sciences
242526 |
20-410 | 100/Karton |
45.40 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 13-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10382743
|
DWK Life Sciences
242536 |
13-425 | 100/Karton |
144.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 08-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10513374
|
DWK Life Sciences
W242506-A |
8-425 | 1.000/Packung |
339.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 08-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Verpackt Packungen mit 100 oder 1000 Stück
Spezifikation
Grün | |
Polypropylen | |
ISO 9001 | |
Kappe aus Polypropylen |