Learn More
DWK Life Sciences™ Wheaton™ Polyacetal Clamps
Artikelnummer. 12448922 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Dunkelgrün
Gelb
Packungsgröße:
12 Stück
Artikelnummer. 12448922
Marke: DWK Life Sciences™ 297749
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Color-coded clamps hold standard taper joints securely under moderate pressure
  • Geformt aus Polyoxymethylen (POM), einem Acetalharz
  • Verursacht auf Glas keine Kratzer und hält Temperaturen bis zu 150°C stand
  • Beständig gegen Basen und schwache Säuren
  • Nicht beständig gegen Halogengase und konzentrierte Säuren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Klemme für Standard-Konusverbindung
Material POM Acetal
Zur Verwendung mit (Geräte) Kuderna-Dänisch (KD)-Verdampfungskonzentrator
Farbe Blau