Learn More
DWK Life Sciences Schläuche aus peroxidvernetztem Silikon für allgemeine Laboranwendungen
Artikelnummer. p-4383797 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
2 mm
3 mm
6 mm
8 mm
8 mm
Gesamtlänge (metrisch):
150 cm
760 cm
760 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12411531
Marke: DWK Life Sciences 374308
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Baugruppe besteht aus einem 1,5 m langen (5 ft.) Stück Silikonschlauch mit einer Wandstärke von 2,3 mm, einem Senkgewicht aus Borosilikatglas und einer Abgabedüse aus Polypropylen.
  • Autoklavierbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 31/100 in.
Innendurchmesser (metrisch) 8 mm
Material Silikon
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 25 ft. (2,01 m)
Gesamtlänge (metrisch) 760 cm
Dicke (angloamerikanisch) 0,09 in.
Dicke (metrisch) 2,3 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Peristaltikpumpe
Produkttyp Schläuche