Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Oben offene Schraubverschlüsse mit Silikoneinlage
195.70 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23261" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23261" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Halsausführung:
13-425
15-425
Farbe:
Schwarz
Weiß
Anzahl pro Karton:
1000 Kartons
250 Kartons
Beschreibung
ulliHält Autoklavieren/Sterilisieren stand/li/ul
Spezifikation
Verschlussauskleidung | PTFE/Silikon |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Glasflasche oder -fläschchen |
Produkttyp | Schraubkappe, oben offen |
Farbe | Schwarz |
Material | Phenolharz |
Anzahl pro Karton | 250 Kartons |
Halsausführung | 13-425 |
Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |