Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Omnispense™ Plus Pumpenkopfzubehör für Peristaltikpumpen
Artikelnummer. 12452132 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Typ:
Kassettenpumpenkopf
Pumpenkopf
Zur Verwendung mit (Anwendung):
1,6 mm Wandschläuche
2,3 mm Wandschläuche
Schläuche mit kleiner Bohrung
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12452132
Marke: DWK Life Sciences W375023
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für den Einsatz mit Wheaton Omnispense Plus Dispensierpumpen
  • Stapelbare Pumpenköpfen (13-687-444 und -442) ermöglichen es dem Anwender, bis zu zwei zusätzliche Pumpenköpfe hinzuzufügen, so dass insgesamt drei Pumpenköpfe pro Dosierpumpe zur Verfügung stehen
  • Die Pumpenkopfkassette ist ideal für Mehrkanalanwendungen
  • Die herausnehmbaren Kassetten können mit Schlauchelementen vorbestückt und ohne Anhalten des Antriebs gewechselt werden
†Für Schläuche mit Innendurchmessern von 0.13 bis 2.79 mm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Optionaler Pumpenkopf für 1.6 mm-Wandschläuche
Zur Verwendung mit (Anwendung) 1,6 mm Wandschläuche
Zur Verwendung mit Omnispense™ plus Peristaltikpumpe
Aufnahmevermögen 4
Anzahl Kanäle 1
Typ Pumpenkopf