Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Narrow-Mouth HDPE Bottles
Artikelnummer. p-44234 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 mL
60 mL
Packungsgröße:
72 Stück
Artikelnummer. 12472581
Marke: DWK Life Sciences 221163
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
High Density Polyethylene helps protect light sensitive samples and provides good chemical resistance. Narrow mouth bottles are ideal for liquids. Available with pre-attached white polypropylene screw cap and foamed polyethylene liner
  • Polyethylen mit hoher Dichte, weiße Farbe
  • Weißes HDPE schützt lichtempfindliche Proben
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Der enge Hals ist ideal für Flüssigkeiten.
  • Vormontierte weiße Schraubverschlüsse aus Polypropylen mit geschäumter Polyethylen-Auskleidung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 1 oz., 30 ml
Kapazität (metrisch) 30 mL
Kapazität (angloamerikanisch) 1 oz.
Farbe Weiß
Durchmesser (angloamerikanisch) 1,06 in.
Material HDPE
Verschlussfarbe Weiß
Halsausführung 20-410
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Höhe (metrisch) 78 mm
Produkttyp Enghalsflasche
Höhe (angloamerikanisch) 3,07 Zoll
Verschlussauskleidung Polyethylenschaum
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 20-410 mm, Stücke
Durchmesser (metrisch) 27 mm
Verschlusstyp Schraubkappe