Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Flüssigszintillationsfläschchen
Alle ansehen Wheaton Science Products ProdukteBeschreibung
Bietet eine wirtschaftliche Alternative zu Standard-Szintillationsfläschchen.Wheaton™ Flüssigszintillationsfläschchen werden aus starrem und dennoch flexiblem HDPE-Kunststoff hergestellt.
- Mit Urea-Kappen
- Mit Metallfolie-/Korkauskleidung
Bestellinformation
Außendurchmesserx H:1,125 x 2,375 in. (27 x 61 mm) mit Kappe.Min. Innendurchmesser des Halses, 0,5 in. (12,3 mm).Verpackt in Mehrzwecktabletts; jedes abgeteilte Tablett kann 100 Fläschchen aufnehmenVerpackt mit angebrachten Kappen oder separat verpackten Kappen.Kartons mit 1000 Fläschchen sind in einem einzelnen Kunststoffbeutel verpackt, die Kappen befinden sich in einem separaten Beutel.
Spezifikation
Spezifikation
| Material (Auskleidung) | Metallfolie/Kork |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals | 0,5 in. |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 1,06 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) Hals | 12,7 mm |
| Farbe | Weiß |
| Außendurchmesser (metrisch) | 27 mm |
| Material | HDPE |
| Volumen (metrisch) | 20 ml |
| Höhe (angloamerikanisch) | 2,4 in. |
| Anzahl pro Karton | 500 |
| Mehr anzeigen |