Learn More
DWK Life Sciences Oben offene Aluminiumverschlüsse mit Dichtungseinlage
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Grün
Naturfarben
Rot
Menge:
100/Packung
1000 Karton
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
Beschreibung
- Durchmesser: 11 mm (0.43 in.)
- Kappenmaterial: Aluminium
- PTFE-Dicke: 0.127 mm (0.005 in.)
- In verschiedenen Farben erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Material (Auskleidung) | PTFE/Silikon/PTFE |
| Durchmesser (angloamerikanisch) Verschluss | 0,43 in. |
| Durchmesser (metrisch) Verschluss | 11 mm |
| Farbe | Naturfarben |
| Material | Aluminium |
| Produktlinie | E-Z Seal |
| Menge | 100/Packung |
| Typ | Oben offene Kappe |
| Verschlussgröße | 11 mm |