Learn More
DWK Life Sciences Auslaufsichere Weithalsflaschen aus PP, naturfarben
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
Verschlussgröße:
28 bis 410 mm
38 bis 410 mm
43 bis 410 mm
53 bis 410 mm
Packungsgröße:
48 Stück
72 Stück
Beschreibung
Ideal für die kurz- und langfristige Lagerung und Verpackung
.
- Tropfsichere Lippe für sauberes Ausgießen
- Die Kappen aus Polypropylen halten über einen längeren Zeitraum dicht
- Praktisch verpackt
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 500 ml |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 16,9 oz. |
| Farbe | Naturfarben |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 2.8 in. |
| Enthält | Doppelter Dichteverschluss, tropffreier Ausgussrand |
| Material | Polypropylen |
| Verpackung | Anwenderfreundlichkeit |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Öffnung | Weit |
| Form | Rund |
| Mehr anzeigen |