Learn More
DWK Life Sciences Auslaufsichere HDPE-Weithalsflaschen
Click to view available options
Fassungsvermögen:
1000 ml (33.81 oz.)
125 ml (4.22 oz.)
250 ml, 8.45 oz.
30 ml (1.01 oz.)
500 ml (16.9 oz.)
60 ml (2.02 oz.)
Farbe:
Bernsteinfarbig
Naturfarben
Höhe (metrisch):
69 mm
88 mm
98 mm
125 mm
164 mm
199 mm
Höhe (angloamerikanisch):
2,71 in.
3,46 in.
3,85 in.
4,92 in.
6,45 in.
7,83 in.
Beschreibung
Mit Doppeldichtverschluss bei aufgesetzter Kappe
Ideal für die kurz- und langfristige Lagerung und Verpackung.
- Tropfsichere Lippe für sauberes Ausgießen
- Die Kappen aus Polypropylen halten über einen längeren Zeitraum dicht
- Praktisch verpackt
Spezifikation
Fassungsvermögen | 500 ml (16.9 oz.) |
Verschlussmaterial | Polypropylen |
Verschlussgröße | 53 bis 410 mm |
Verschlusstyp | Schraubverschluss |
Durchmesser (metrisch) | 72 mm |
Höhe (angloamerikanisch) | 6,45 in. |
Höhe (metrisch) | 164 mm |
Kapazität (metrisch) | 500 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 16.9 oz. |
Farbe | Bernsteinfarbig |