Learn More
DWK Life Sciences Auslaufsichere HDPE-Weithalsflaschen
Artikelnummer. 10750435 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Farbe:
Bernsteinfarben
Naturfarben
Packungsgröße:
48 Stück
72 Stück
Artikelnummer. 10750435
Marke: DWK Life Sciences 209630
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit Doppeldichtverschluss bei aufgesetzter Kappe
Ideal für die kurz- und langfristige Lagerung und Verpackung.
  • Tropfsichere Lippe für sauberes Ausgießen
  • Die Kappen aus Polypropylen halten über einen längeren Zeitraum dicht
  • Praktisch verpackt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1000 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 33.81 oz.
Farbe Bernsteinfarben
Durchmesser (angloamerikanisch) 3,58 Zoll
Enthält Doppelter Dichteverschluss, tropffreier Ausgussrand
Material HDPE
Verpackung Anwenderfreundlichkeit
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Öffnung Weit
Höhe (metrisch) 199 mm
Höhe (angloamerikanisch) 7,83 in.
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 63 bis 415 mm
Durchmesser (metrisch) 91 mm
Verschlusstyp Schraubkappe