Learn More
DWK Life Sciences Auslaufsichere HDPE-Weithalsflaschen
Catalog Number 10414102
Click to view available options
Fassungsvermögen:
1000 ml (33.81 oz.)
125 ml (4.22 oz.)
250 ml, 8.45 oz.
30 ml (1.01 oz.)
500 ml (16.9 oz.)
60 ml (2.02 oz.)
Farbe:
Bernsteinfarbig
Naturfarben
Höhe (metrisch):
69 mm
88 mm
98 mm
125 mm
164 mm
199 mm
Höhe (angloamerikanisch):
2,71 in.
3,46 in.
3,85 in.
4,92 in.
6,45 in.
7,83 in.
Mit Doppeldichtverschluss bei aufgesetzter Kappe
Ideal für die kurz- und langfristige Lagerung und Verpackung.
  • Tropfsichere Lippe für sauberes Ausgießen
  • Die Kappen aus Polypropylen halten über einen längeren Zeitraum dicht
  • Praktisch verpackt
Fassungsvermögen 30 ml (1.01 oz.)
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 28 bis 410 mm
Verschlusstyp Schraubverschluss
Durchmesser (metrisch) 33 mm
Höhe (angloamerikanisch) 2,71 in.
Höhe (metrisch) 69 mm
Kapazität (metrisch) 30 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 1.01 oz.
Farbe Naturfarben
Durchmesser (angloamerikanisch) 1.29 Zoll
Enthält Doppelter Dichteverschluss, tropffreier Ausgussrand
Material HDPE
Verpackung Anwenderfreundlichkeit
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Öffnung Weit