Learn More
DWK Life Sciences Auslaufsichere Enghalsflaschen aus PP, naturfarben
Artikelnummer. 10386992 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
4 ml
8 ml
15 ml
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Verschlussgröße:
13 bis 425 mm
20 bis 410 mm
24 bis 410 mm
28 bis 410 mm
38 bis 430 mm
Packungsgröße:
24 Stück
48 Stück
72 Stück
Artikelnummer. 10386992
Marke: DWK Life Sciences 209164
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Mit Doppeldichtverschluss bei aufgesetzter Kappe
Ideal für die kurz- und langfristige Lagerung und Verpackung.
  • Tropfsichere Lippe für sauberes Ausgießen
  • Die Kappen aus Polypropylen halten über einen längeren Zeitraum dicht
  • Praktisch verpackt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Kapazität (metrisch) 15 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 0,5 oz.
Farbe Naturfarben
Durchmesser (angloamerikanisch) 0,98 in.
Enthält Doppelter Dichteverschluss, tropffreier Ausgussrand
Material Polypropylen
Verpackung Anwenderfreundlichkeit
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Öffnung Eng
Form Rund
Höhe (metrisch) 56 mm
Höhe (angloamerikanisch) 2,2 in.
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 20 bis 410 mm
Durchmesser (metrisch) 25 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis