Learn More
DWK Life Sciences Auslaufsichere Flaschen aus HDPE mit Verschlüssen. Bernstein-farbig
Catalog Number p-44097
Click to view available options
Fassungsvermögen:
0,1 oz., 4 ml
0.5 ml
1000 ml (32 oz.)
17 ml
250 ml (8.45 oz.)
2 ml
30 ml (1 oz.)
4,2 oz., 125 ml
8 ml (0.3 oz.)
Höhe (metrisch):
38 mm
43 mm
56 mm
69 mm
84 mm
101 mm
129 mm
171 mm
210 mm
Halsausführung:
13-425
20-410
24-410
28-410
38-430
Höhe (angloamerikanisch):
1,4 in.
1,69 in.
2,2 in.
2,71 in.
3,3 in.
3,9 in.
5,07 in.
6,73 in.
8,2 in.
Ideale Primärverpackungslösung für Assays in diagnostischen Kits sowie für chemische und Lagerungszwecke. Mit Doppeldichtverschluss bei aufgesetzter Kappe
Mit Doppeldichtverschluss bei aufgesetzter Kappe
Ideal für die kurz- und langfristige Lagerung und Verpackung.
  • Enghalsflasche
  • Tropfsichere Lippe für sauberes Ausgießen
  • Die Kappen aus Polypropylen halten über einen längeren Zeitraum dicht
  • Praktisch verpackt
Fassungsvermögen 0,1 oz., 4 ml
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 13 bis 425 mm
Verschlusstyp Schraubverschluss
Durchmesser (metrisch) 16 mm
Höhe (angloamerikanisch) 1,4 in.
Höhe (metrisch) 38 mm
Kapazität (metrisch) 4 mL
Kapazität (angloamerikanisch) 0,1 oz.
Farbe Bernsteinfarben
Durchmesser (angloamerikanisch) 0,62 in.
Material HDPE
Halsausführung 13-425
Zertifizierung/Konformität ISO 9001