Learn More
DWK Life Sciences Auslaufsichere Flaschen aus HDPE mit Verschlüssen
Artikelnummer. 10284872 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
4 ml
8 ml
15 ml
30 ml
60 mL
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Halsausführung:
13-425
20-410
24-410
28-410
38-430
Packungsgröße:
24 Stück
48 Stück
72 Stück
Artikelnummer. 10284872
Marke: DWK Life Sciences 209048
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit Doppeldichtverschluss bei aufgesetzter Kappe
Ideal für die kurz- und langfristige Lagerung und Verpackung
.
  • Enghalsflasche
  • Tropfsichere Lippe für sauberes Ausgießen
  • Die aufgesetzten Verschlüsse halten über einen längeren Zeitraum dicht
  • Praktisch verpackt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 8,45 oz., 250 ml
Kapazität (metrisch) 250 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 8.45 oz.
Farbe Naturfarben
Durchmesser (angloamerikanisch) 2,4 Zoll
Material HDPE
Halsausführung 24-410
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Höhe (metrisch) 129 mm
Höhe (angloamerikanisch) 5,07 Zoll
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 24 bis 410 mm
Durchmesser (metrisch) 61 mm
Verschlusstyp Schraubkappe