Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ LDPE Spray Bottles
378.45 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23261" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23261" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
20 mL
35 mL
60 mL
Beschreibung
- Flasche aus weißem LDPE (Polyethylen niedriger Dichte)
- Enthält Flasche, Zerstäuberspitze, Tauchrohr und Schraubverschluss
- Schraubverschluss aus Polypropylen
Spezifikation
Fassungsvermögen | 2,02 oz., 60 ml |
Verschlussmaterial | Polypropylen |
Verschlussgröße | 18-410 mm, Stücke |
Verschlusstyp | Schraubverschluss |
Höhe (angloamerikanisch) | 4,25 in. |
Höhe (metrisch) | 108 mm |
Länge (angloamerikanisch) | 1,06 in. |
Breite (angloamerikanisch) | 2,08 in. |
Produkttyp | Sprühflasche |
Kapazität (metrisch) | 60 mL |