Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Zerstäuberflaschen aus LDPE
Alle ansehen Wheaton Science Products ProdukteBeschreibung
- Flasche aus Weiß LDPE (Polyethylen mit niedriger Dichte)
- Enthält Flasche, Zerstäuberspitze, Tauchrohr und Schraubverschluss
- Schraubverschluss aus Polypropylen
- Flexible und leichte Bauweise für einfaches Abgeben
- Erhältlich in mehreren Kapazitäten, um eine Vielzahl von Laboranwendungen zu erfüllen
Spezifikation
Spezifikation
| Fassungsvermögen | 0,6 oz., 20 ml |
| Kapazität (metrisch) | 20 mL |
| Farbe | Weiß |
| Abmessungen (L x B x H) | 20 x 38 x 83mm (0,78 x 1,49 x 3,2 in.) |
| Enthält | Flasche, Zerstäuberspitze, Tauchrohr und Schraubverschluss |
| Material | LDPE |
| Länge (metrisch) | 20mm |
| Sterilität | Nicht steril |
| Breite (metrisch) | 38mm |
| Closure Included | Ja |
| Mehr anzeigen |