Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Tropfflaschen aus LDPE mit Streamingspitzen und Polypropylenkappen
Artikelnummer. 12475512 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
7 mL
15 ml
30 mL
60 mL
Verschlussgröße:
15-415 mm, Stücke
20-410 mm, Stücke
Packungsgröße:
144 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Verschlussgröße Packungsgröße
12475512 15 ml 15-415 mm, Stücke 144 Stück
12465512 7 mL 15-415 mm, Stücke 144 Stück
12485512 30 mL 20-410 mm, Stücke -
12495512 60 mL 20-410 mm, Stücke 144 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12475512 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 211604
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    278.00 CHF
    229.28 CHF / 144 Stück
    Sparen 48.72 CHF
    17% Rabatt
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
WHEATON™ LDPE Fallende Flaschen mit strömenden Spitzen und Polypropylenkappen liefern einen kontrollierten Strom aus flüssigem oder unkontrolliertem Tropfen. Hergestellt aus nicht-autoklavierbarem, niedrigdichtem Polyethylen; Flaschen, Spitzen und Verschlüsse werden separat verpackt.
  • Hergestellt aus nicht-autoklavablem, niedrigdichtem Polyethylen (LDPE)
  • Die Strömungsspitze gibt einen kontrollierten Flüssigkeitsstrom oder einen unkontrollierten Tropfen ab
  • Mit Polypropylen-Schraubverschluss
  • Flaschen, Spitzen und Deckel werden separat verpackt
Spezifikation
Fassungsvermögen 0,51 oz., 15 ml
Kapazität (metrisch) 15 ml
Farbe Naturfarben
Durchmesser (angloamerikanisch) 1 in.
Enthält Streamingspitze und Polypropylenkappe
Material LDPE
Sterilität Nicht steril
Closure Included Ja
Graduated Nein
Öffnung Eng
Höhe (metrisch) 78 mm
Höhe (angloamerikanisch) 3 in.
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 15-415 mm, Stücke
Durchmesser (metrisch) 25 mm
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 0,51 oz.
Form Rund
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Produkttyp Spenderflaschen