Learn More
DWK Life Sciences LDPE-Tropfflaschen
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
3 mL
6 mL
7 mL
10 mL
15 ml
30 mL
60 mL
Verschlussgröße:
8-425 mm, Stücke
13-425 mm, Stücke
15-415 mm, Stücke
20 bis 410 mm
20-410 mm, Stücke
Farbe:
Naturfarben
Weiß
Menge:
1.000/Packung
100/Karton
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
Beschreibung
- Weißes LDPE zum Schutz UV-empfindlicher Proben
- Verpackt in Kartons à 100, 1.000 oder als Großpackung
Bestellinformation
Pipettenspitzen und -kappen separat bestellen
Spezifikation
Spezifikation
| Fassungsvermögen | 10 ml, 0,34 oz. |
| Kapazität (metrisch) | 10 mL |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 0,34 oz. |
| Farbe | Weiß |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 1 in. |
| Material | LDPE |
| Anzahl pro Packung | 1.000/Packung |
| Menge | 1.000/Packung |
| Closure Included | Nein |
| Höhe (metrisch) | 46 mm |
| Mehr anzeigen |