Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ LDPE-Tropfflaschen
Artikelnummer. 12456201 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
3 mL
6 mL
7 mL
10 mL
15 ml
30 mL
60 mL
Verschlussgröße:
8-425 mm, Stücke
13-425 mm, Stücke
15-415 mm, Stücke
20 bis 410 mm
20-410 mm, Stücke
Farbe:
Naturfarben
Weiß
Menge:
1.000/Packung
100/Karton
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Verschlussgröße Farbe Menge unitSize
12456201 10 mL 15-415 mm, Stücke Weiß 100/Karton 100 Stück
11501255 3 mL 8-425 mm, Stücke Weiß 100/Karton 100 Stück
12466171 6 mL 13-425 mm, Stücke Naturfarben 100/Karton 100 Stück
12436201 7 mL 15-415 mm, Stücke Weiß 1.000/Packung 1000 Stück
12496171 7 mL 15-415 mm, Stücke Naturfarben 100/Karton 100 Stück
12436181 10 mL 15-415 mm, Stücke Naturfarben 1.000/Packung 1000 Stück
12426181 10 mL 15-415 mm, Stücke Naturfarben 100/Karton 100 Stück
12466201 10 mL 15-415 mm, Stücke Weiß 1.000/Packung 1000 Stück
12466181 15 ml 15-415 mm, Stücke Naturfarben 100/Karton 1000 Stück
12496181 30 mL 20-410 mm, Stücke Naturfarben 1.000/Packung 1000 Stück
12416191 60 mL 20-410 mm, Stücke Naturfarben 100/Karton -
12446211 60 mL 20 bis 410 mm Weiß 100/Karton 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Product Code. 12456201 Supplier DWK Life Sciences Supplier No. W242834
Add to basket
Add to basket
Ausgezeichnete chemische Beständigkeit
  • Weißes LDPE zum Schutz UV-empfindlicher Proben
  • Verpackt in Kartons à 100, 1.000 oder als Großpackung
Order Info
Pipettenspitzen und -kappen separat bestellen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Fassungsvermögen 10 ml, 0,34 oz.
Kapazität (metrisch) 10 mL
Kapazität (angloamerikanisch) 0,34 oz.
Farbe Weiß
Durchmesser (angloamerikanisch) 1 in.
Material LDPE
Anzahl pro Packung 100/Karton
Menge 100/Karton
Closure Included Nein
Höhe (metrisch) 46 mm
Höhe (angloamerikanisch) 1,81 in.
Verschlussmaterial Celluloseacetatpropionat
Verschlussgröße 15-415 mm, Stücke
Durchmesser (metrisch) 25 mm
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar