Beschreibung
ulliIn verschiedenen Größen erhältlich/liliVerpackt in Kartons à 100 oder 1000 Stück oder als Großpackung/li/ul
Bestellinformation
Die Tropfenspitzen oder Kappen müssen separat erworben werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Fassungsvermögen | 6 ml, 0,2 oz. |
| Kapazität (metrisch) | 6 ml |
| Farbe | Weiß |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 0,66 in. |
| Material | LDPE |
| Menge | 100/Karton |
| Sterilität | Non-sterile |
| Closure Included | Nein |
| Graduated | No |
| Öffnung | Narrow |
| Mehr anzeigen |