Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ LDPE-Dispensierflaschen
Hervorragend geeignet für milde und starke Puffer, hohe Chemikalienbeständigkeit
236.00 CHF - 422.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Naturfarben |
---|---|
Material | LDPE |
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Produkttyp | Spenderflaschen |
Verschlussgröße | 20 bis 410 mm |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12485502
|
DWK Life Sciences
211194 |
60 ml |
422.00 CHF
144 Stück |
Verfügbar ab: 19-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12495502
|
DWK Life Sciences
211195 |
125 mL |
236.00 CHF
72 Stück |
Verfügbar ab: 19-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Hergestellt aus transparentem Polyethylen niedriger Dichte
- Durchscheinende Farbe
- Sehr flexibel bei hoher Stoßfestigkeit
- Heben Sie den Auslauf an, um den Inhalt abzugeben, und drücken Sie den Auslauf, um die Flasche zu verschließen.
Spezifikation
Naturfarben | |
Nicht autoklavierbar | |
20 bis 410 mm |
LDPE | |
Spenderflaschen | |
Schraubkappe |