Learn More
DWK Life Sciences Lab 45 Sicherheitsbeschichtete Flaschen mit Graduierung
Artikelnummer. 12389899 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 mL
500 ml
1000 ml
Packungsgröße:
12 Stück
Artikelnummer. 12389899
Marke: DWK Life Sciences W219937
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Können als Medien- oder Reagenzflaschen verwendet werden.
Mit Sicherheitsbeschichtung aus Plastisol
  • Aus klarem Borosilikatglas
  • Montierter 45 mm-Schraubverschluss aus weißem Polypropylen
  • Ausgießring zum Vermeiden von Tropfen
  • Autoklavierbar
  • Farbcodierte Kappen sind separat erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 8,5 oz., 250 ml
Kapazität (metrisch) 250 mL
Kapazität (angloamerikanisch) 8,5 oz.
Farbe Durchsichtig
Durchmesser (angloamerikanisch) 3,97 in.
Enthält Keilförmiger Innendichtring und Polypropylen-Ausgießring
Material Borosilikatglas
Verschlussfarbe Weiß
Closure Included Ja
Graduated Ja
Höhe (metrisch) 233 mm
Höhe (angloamerikanisch) 9,17 Zoll
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 45 mm
Durchmesser (metrisch) 101 mm
Verschlusstyp Schraubkappe