Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Lab 45 Flaschen mit Graduierung ohne Kappe oder Ausgießring Artikelnummer.: 12432531
Verfügbar ab: 10-02-2026
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    302.00 CHF
    250.29 CHF / 12 Stück
    Sparen 51.71 CHF
    17% Rabatt
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
DWK Life Sciences Wheaton™ Lab 45 Flaschen mit Graduierung ohne Kappe oder Ausgießring
Artikelnummer. 12432531 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
1000 mL, 12 Stück
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 ml
Packungsgröße:
12 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 12432531
Marke: DWK Life Sciences 219920
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    302.00 CHF
    250.29 CHF / 12 Stück
    Sparen 51.71 CHF
    17% Rabatt
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-02-2026
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die WHEATON™ Medienflaschen werden aus Borosilikatglas hergestellt, das den Anforderungen von USP-Typs I entspricht und einen niedrigen Alkaligehalt aufweist, um Änderungen des pH-Werts zu verhindern und die Reinheit des Inhalts zu garantieren.
  • Hergestellt aus Borosilikatglas USP-Typ I, um pH-Änderungen zu verhindern
  • 45 mm-Schraubgewinde, Ausführung mit weiter Öffnung
  • Graduierung und Beschriftungsfeld
  • Spezielle Ausgießlippe für einfaches Ausgießen
  • Autoklavierbar
  • Farbcodierte Kappen können separat erworben werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 33,8 oz, 1000 ml
Kapazität (metrisch) 1000 mL
Kapazität (angloamerikanisch) 33,8 oz.
Farbe Durchsichtig
Durchmesser (angloamerikanisch) 3,97 in.
Material Borosilikatglas
Graduated Ja
Öffnung Weit
Höhe (metrisch) 227 mm
Produkttyp Medienflasche
Höhe (angloamerikanisch) 8,93 Zoll
Verschlussgröße 45 mm
Durchmesser (metrisch) 101 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Name des Produkts
DWK Life Sciences Wheaton™ Lab 45 Flaschen mit Graduierung ohne Kappe oder Ausgießring >