Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Lab 45 Graduated Bottles With Cap Attached
Artikelnummer. 12462531 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Packungsgröße:
12 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 12462531
Marke: DWK Life Sciences 219927
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Graduated bottles with cap attached
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 8,45 oz., 250 ml
Kapazität (metrisch) 250 mL
Kapazität (angloamerikanisch) 8,45 oz.
Farbe Durchsichtig
Durchmesser (angloamerikanisch) 2,75 in.
Enthält Ausgussring und Schraubverschluss
Material Borosilikatglas
Verschlussfarbe Weiß
Graduated Ja
Öffnung Weit
Höhe (metrisch) 144 mm
Höhe (angloamerikanisch) 5,66 Zoll
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 45 mm
Durchmesser (metrisch) 70 mm
Verschlusstyp Schraubkappe