Learn More
DWK Life Sciences™ KeepIT™ Kühlboxen
Optimale Möglichkeit zur Dosierung und Lagerung von Proben.
Marke:  DWK Life Sciences™ W651704-W
158.28 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13486626
  • 195.00 CHF / 10 Stück
Kraftpaket für die Genomik
Aktionscode 24117 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
In sechs verschiedenen Farben entsprechend den Farben der CryoELITE Kryofläschchen für mehr Auswahl bei der Sortierung und Erkennung von Probengruppen.
  • KeepIT-100 bietet Platz für 100 Fläschchen mit Innengewinde, KeepIT-81 für 81 Fläschchen mit Außengewinden und KeepIT-25 für 25 Fläschchen mit Innen- oder Außengewinde; Fläschchengrößen: 1.2 bis 2 ml
  • Die Öffnungen im Boden erleichtern das Scannen von CryoELITE 2D Data Matrix Barcode-Einsätzen und ermöglichen den Abfluss von flüssigem Stickstoff
  • Aus Eastman Tritan™ BPA-freiem, bruchfestem Harz
  • Dier standardisierte Stellfläche ist kompatibel mit Flüssigstickstoffregalen und Gefrierschubladen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Weiß
Quadratisch
Stapeln und Lagern von Proben
5,1 x 5,1 x 2 in. (13 x 13 x 5,2 cm)
13 cm
13 cm
5,2 cm
Copolyester-Harz
Gefrierschrank
100 (1,2 bis 2 ml Kryo-Fläschchen mit Innengewinde)
5,1 in.
5,1 in.
2 in.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences™ KeepIT™ Kühlboxen > KeepIT-100 Tiefkühlbox; Weiß